Próba
≥95%
zanieczyszczenia
≤0.001% heavy metals (as Pb)
mp
264 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤2000 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤50 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤200 mg/kg
Na: ≤100 mg/kg
ciąg SMILES
[Li+].[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Li.NO3/c;2-1(3)4/q+1;-1
Klucz InChI
IIPYXGDZVMZOAP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?