12070
Benzamide
purum, ≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
Benzoic acid amide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum
Próba
≥98.0% (HPLC)
mp
125-128 °C (lit.)
125-128 °C
rozpuszczalność
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, colorless to faintly yellow
ciąg SMILES
NC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H7NO/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H2,8,9)
Klucz InChI
KXDAEFPNCMNJSK-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
zastąpiony przez
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
356.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
180 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?