Key Documents
09996
Sigma-Aldrich
Zonyl® FS-300 fluorosurfactant
~40% solids in H2O
About This Item
Wzór liniowy:
RfCH2CH2O(CH2CH2O)xH
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
opis
non-ionic
stężenie
~40% solids in H2O
gęstość
1.10 g/mL±0.05 g/mL at 20 °C
Informacje prawne
Zonyl is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)