Merck
09222
Sigma-Aldrich
(S)-2-Amino-1-phenylethanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(S)-α-(Aminomethyl)benzyl alcohol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
137.18
Beilstein:
2412760
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
aktywność optyczna
[α]20/D +43±2°, c = 2% in ethanol
ciąg SMILES
NC[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C8H11NO/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8,10H,6,9H2/t8-/m1/s1
Klucz InChI
ULSIYEODSMZIPX-MRVPVSSYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)