Przejdź do
227285
1-Diazo-2-naphthol-4-sulfonic acid
powder
Synonim(y):
2,1-Naphthoquinone-1-diazide-4-sulfonic acid, 4-Diazo-3,4-dihydro-3-oxo-1-naphthalenesulfonic acid, 4-Sulfo-2,1-naphthoquinone diazide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
475,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H6N2O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
212-958-9
MDL number:
Form:
powder
475,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
contains
7% water
mp
160 °C (dec.) (lit.)
functional group
sulfonic acid
SMILES string
Oc1cc(c2ccccc2c1[N+]#N)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C10H6N2O4S/c11-12-10-7-4-2-1-3-6(7)9(5-8(10)13)17(14,15)16/h1-5H,(H-,13,14,15,16)
InChI key
QHIBNGIZPPHJAT-UHFFFAOYSA-N
General description
The degradation and adsorption of 1-diazo-2-naphthol-4-sulfonic acid was studied using sewage sludge derived porous carbon.
Application
Involved in studies to analyze structure-activity relationships to predict biodegradability of N-heterocycles in wastewater and polluted soil
Reactant used as hydrazinonaphthalene and azonaphthalene thrombopoietin mimics acting as nonpeptidyl promoters of megakaryocytopoiesis
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
275271180246123242
description
powder
description
95%
description
98%
description
97%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
powder
form
powder
form
powder
form
-
mp
160 °C (dec.) (lit.)
mp
265 °C±10 °C (dec.) (lit.)
mp
185-187 °C (lit.)
mp
-
contains
7% water
contains
-
contains
-
contains
-
functional group
sulfonic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
ketone, sulfonic acid
Piktogramy
FlameCorrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)