06856
Duroquinone
Standard for quantitative NMR, TraceCERT®
Synonim(y):
2,3,5,6-Tetramethyl-1,4-benzoquinone, Tetramethyl-p-benzoquinone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
Standard for quantitative NMR
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
opis
qNMR Standard for organic solvents (2 ppm)
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
warunki przechowywania
under inert gas (Argon)
metody
gas chromatography (GC): suitable
qNMR: suitable
mp
110-112 °C (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical
format
neat
ciąg SMILES
CC1=C(C)C(=O)C(C)=C(C)C1=O
InChI
1S/C10H12O2/c1-5-6(2)10(12)8(4)7(3)9(5)11/h1-4H3
Klucz InChI
WAMKWBHYPYBEJY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the label. Information about trace impurities are stated on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Check out our entire range of quantitative NMR standards (qNMR standards)
Inne uwagi
Suitable NMR solvents: CDCl3
Polecane produkty
Informacje prawne
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
The signal ratio of two different protons can be measured with tremendous precision, which enables the generation of certified reference materials for use as qNMR standards.
Learn about ChemisTwin® Portal, an online analytical spectra interpretation tool. Discover its NMR lab benefits, workflow integration, and user responsibilities. Explore dRMs, algorithm accuracy, data formats, subscription possibilities, and more.
Powiązane treści
ChemisTwin automatyzuje interpretację wyników NMR, oszczędzając czas dzięki potwierdzaniu struktury i ilościowym pomiarom NMR przy użyciu elektronicznych materiałów referencyjnych.
ChemisTwin automates NMR result interpretation, saving time with structure confirmation and quantitative NMR measurements using electronic Reference Materials.