Merck
06696
Supelco
3-Amino-9-ethylcarbazole
for HPLC derivatization, LiChropur, ≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
9-Ethylcarbazol-3-amine, AEC
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
210.27
Beilstein:
174969
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
derivatization grade ((HPLC))
for HPLC derivatization
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
jakość
LiChropur
metody
HPLC: suitable
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCn1c2ccccc2c3cc(N)ccc13
InChI
1S/C14H14N2/c1-2-16-13-6-4-3-5-11(13)12-9-10(15)7-8-14(12)16/h3-9H,2,15H2,1H3
Klucz InChI
OXEUETBFKVCRNP-UHFFFAOYSA-N
Specyficzność
3-Amino-9-etylokarbazol jest substratem peroksydazy odpowiednim do stosowania w procedurach immunoblottingu i barwienia immunohistochemicznego. Substrat ten wytwarza nierozpuszczalny produkt końcowy, który ma czerwony kolor i może być obserwowany wizualnie.
Polecane produkty
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informacje prawne
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jun Han et al.
Analytical chemistry, 85(12), 5965-5973 (2013-05-21)
Sensitive and reliable analysis of sugars and sugar phosphates in tissues and cells is essential for many biological and cell engineering studies. However, the successful analysis of these endogenous compounds in biological samples by liquid chromatography/electrospray ionization mass spectrometry (LC/ESI-MS)