Merck
05880595
Benzyl acetate
primary reference standard
Synonim(y):
Acetic acid benzyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOCH2C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.17
Beilstein:
1908121
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
ciśnienie pary
23 mmHg ( 110 °C)
temp. samozapłonu
862 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
współczynnik refrakcji
n20/D 1.502 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
gęstość
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
food and beverages
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C9H10O2/c1-8(10)11-7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6H,7H2,1H3
Klucz InChI
QUKGYYKBILRGFE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)