Merck
W214108
Sigma-Aldrich
Benzyl isobutyrate
≥97%, FCC, FG
Synonim(y):
Benzyl-2-methyl propionate
Wybierz wielkość
W214108-SAMPLE-K
234,00 zł
1 KG
405,00 zł
10 KG
1520,00 zł
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W214108-SAMPLE-K
234,00 zł
1 KG
405,00 zł
10 KG
1520,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H14O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
178.23
Numer FEMA:
2141
Numer WE:
Nr Rady Europy:
301
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.426
NACRES:
NA.21
agency:
meets purity specifications of JECFA
234,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Halal
Kosher
agency
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.49 (lit.)
bp
238 °C (lit.)
gęstość
1.003 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral; fruity; sweet
ciąg SMILES
CC(C)C(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C11H14O2/c1-9(2)11(12)13-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,9H,8H2,1-2H3
Klucz InChI
UIKJRDSCEYGECG-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)