Y0000134
Clomipramine impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
3-Chloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
Wybierz wielkość
636,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
636,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
clomipramine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1cc2c(cc1)CCc3c(cccc3)N2
InChI
1S/C14H12ClN/c15-12-8-7-11-6-5-10-3-1-2-4-13(10)16-14(11)9-12/h1-4,7-9,16H,5-6H2
Klucz InChI
MHUXTOYYIDFXRF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)