Merck
05680
Sigma-Aldrich
(−)-Alloaromadendrene
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(−)-allo-Aromadendrene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.35
Beilstein:
2357213
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.25
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
aktywność optyczna
[α]20/D −33±1°, neat
współczynnik refrakcji
n20/D 1.501
bp
265-267 °C (lit.)
gęstość
0.923 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@@H]1CC[C@H]2[C@@H]1[C@H]3[C@@H](CCC2=C)C3(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-9-6-8-12-14(15(12,3)4)13-10(2)5-7-11(9)13/h10-14H,1,5-8H2,2-4H3/t10-,11-,12-,13-,14-/m1/s1
Klucz InChI
ITYNGVSTWVVPIC-DHGKCCLASA-N
Zastosowanie
Alloaromadendren może być stosowany do badania chiralnych bloków budulcowych, złożonych cząsteczek, syntez chemicznych i syntez asymetrycznych. Alloaromadendren został wykorzystany do zastosowania mikroekstrakcji fazy stałej w przestrzeni nadpowierzchniowej (HS-SPME) w połączeniu z GC/FID i GC/MS do analizy lotnej frakcji gatunku Ephedra. Alloaromadendren został również wykorzystany do zbadania czasowych zmian metabolitów metyloeugenolu w męskich gruczołach odbytniczych Bactrocera correcta (muszka owocowa).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
248.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
120.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jerome Niogret et al.
PloS one, 8(9), e73601-e73601 (2013-09-17)
Chemical analyses were conducted to determine the qualitative and quantitative differences in monoterpenes and sesquiterpenes in plant material from avocado trees, Persea americana Mill. (Lauraceae). The initial study analyzed plant material sampled from the trunk to the leaves through different
Anthony Giampetruzzi et al.
Molecular and cellular neurosciences, 56, 333-341 (2013-07-31)
Fragile X syndrome (FXS) is caused by lack of expression of fragile X mental retardation protein (FMRP), the product of the Fmr1 gene. In many cases FXS is associated with abnormalities in CNS myelination. Although FMRP is expressed in oligodendrocyte
Isao Tokushima et al.
Journal of chemical ecology, 36(12), 1327-1334 (2010-10-23)
The guava fruit fly, Bactrocera correcta, is widely distributed in Thailand and other surrounding Southeast Asian countries, and, like the closely related sympatric species, the oriental fruit fly, B. dorsalis, infests various fruits, including guava, peach, and mango. Males of
Filippo Maggi et al.
Chemistry & biodiversity, 8(1), 95-114 (2011-01-25)
Headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) coupled with GC/FID and GC/MS was applied for the first time in the analysis of the volatile fraction of an Ephedra species. Notably, six Italian populations (Marche, Abruzzo, and Sardinia) of Ephedra nebrodensis subsp. nebrodensis, covering