Przejdź do
21987
(1S,3R)-cis-4-Carene
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(1R,4R)-4,7,7-Trimethylbicyclo[4.1.0]hept-2-ene
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3044038
Assay:
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
Form:
liquid
assay
≥95.0% (sum of enantiomers, GC)
form
liquid
optical activity
[α]20/D −145±5°, neat
refractive index
n20/D 1.469
density
0.849 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES string
[H][C@]12C[C@@H](C)C=C[C@@]1([H])C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-9(6-7)10(8,2)3/h4-5,7-9H,6H2,1-3H3/t7-,8+,9-/m0/s1
InChI key
LGNSZMLHOYDATP-YIZRAAEISA-N
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)