Merck
04630590
Sabinene hydrate
primary reference standard
Synonim(y):
4-Thujanol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H18O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
Numer WE:
Kod UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)[C@@]12CCC(C)(O)[C@@H]1C2
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)10-5-4-9(3,11)8(10)6-10/h7-8,11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10+/m0/s1
Klucz InChI
KXSDPILWMGFJMM-IVZWLZJFSA-N
Opis ogólny
Wyprodukowane i zakwalifikowane przez HWI pharma services GmbH.
Dokładna zawartość w ilościowym badaniu NMR znajduje się w certyfikacie.
Zastosowanie
Wzorzec odniesienia w analizie ziołowych produktów leczniczych
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Seon-Mi Seo et al.
Pesticide biochemistry and physiology, 113, 55-61 (2014-07-24)
This study investigated the fumigant toxicity of 4 Asteraceae plant essential oils and their constituents against the Japanese termite Reticulitermes speratus Kolbe. Fumigant toxicity varied with plant essential oils or constituents, exposure time, and concentration. Among the tested essential oils