Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 456,00 zł |
Informacje o tej pozycji
456,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥98.5% (GC)
optical activity
[α]/D -71.0±1°, c = 2 in chloroform
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
62-63 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@@]12CCC(=C)[C@@]3([H])CC(C)(C)[C@]3([H])CC[C@@]1(C)O2
InChI
1S/C15H24O/c1-10-5-6-13-15(4,16-13)8-7-12-11(10)9-14(12,2)3/h11-13H,1,5-9H2,2-4H3/t11-,12-,13-,15-/m1/s1
InChI key
NVEQFIOZRFFVFW-RGCMKSIDSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade Fragrance grade | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural (US) | grade FG, Fragrance grade, Halal, Kosher |
| application(s) cleaning products | application(s) flavors and fragrances | application(s) flavors and fragrances | application(s) flavors and fragrances |
| format neat | format - | format - | format - |
| optical activity [α]/D -71.0±1°, c = 2 in chloroform | optical activity [α]20/D −70°, c = 2 in chloroform | optical activity - | optical activity [α]23/D −7.5°, neat |
| assay ≥98.5% (GC) | assay 95% | assay ≥95% | assay ≥80% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-Caryophyllene oxide
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
230.0 °F - closed cup
flash_point_c
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 91034-100MG | 04061833259993 |