Przejdź do
04078
Hydrogen peroxide–Urea adduct
powder, 15-17% active oxygen basis
Synonim(y):
Carbamide Per hydrate, Carbamide peroxide, Percarbamide, Urea hydrogen peroxide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
327,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
913,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CO(NH2)2 · H2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.07
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-701-4
Beilstein/REAXYS Number:
3680414
MDL number:
327,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
Quality Segment
form
powder
composition
active oxygen, 15-17%
reaction suitability
reagent type: oxidant
mp
85-90 °C (dec.), 90-93 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
OO.NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O.H2O2/c2-1(3)4;1-2/h(H4,2,3,4);1-2H
InChI key
AQLJVWUFPCUVLO-UHFFFAOYSA-N
General description
Hydrogen peroxide–Urea adduct is a compound composed of hydrogen peroxide (H2O2) and urea (CO(NH2)2) in equal amount. UHP, also known as carbamide peroxide, is manufactured industrially as a solid source of hydrogen peroxide for bleaching, disinfection, and oxidation reactions.
Application
Hydrogen peroxide–Urea adduct is used as an oxidizing agent.
Reactant which undergoes solid-state decomposition as a source of peroxide[1]
Reactant used as an oxidant[2]
Features and Benefits
Hydrogen peroxide–Urea (HPU) adduct is
  • Inexpensive
  • Commercially available
  • Stable solid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2891328.1835631642-M
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
mp
85-90 °C (dec.), 90-93 °C (lit.)
mp
90-93 °C (lit.)
mp
75-85 °C (decomposition)
mp
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
liquid
functional group
amine
functional group
amine
functional group
-
functional group
-
composition
active oxygen, 15-17%
composition
-
composition
-
composition
-
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
23.3 mmHg ( 30 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrogen peroxide–Urea adduct
pictograms
Flame over circleCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)