Merck
04077
Sigma-Aldrich
Dimethyl 5-bromoisophthalate
≥98.0% (GC)
Synonim(y):
Dimethyl 5-bromobenzene-1,3-dicarboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H9BrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
273.08
Beilstein:
2375428
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
mp
85-89 °C
grupa funkcyjna
bromo
ester
ciąg SMILES
COC(=O)c1cc(Br)cc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H9BrO4/c1-14-9(12)6-3-7(10(13)15-2)5-8(11)4-6/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
QUJINGKSNJNXEB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)