Merck
Z117315
PTFE syringe tubing
gauge 20, L 12 in.
Wybierz wielkość
1 EA
199,00 zł
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
199,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41105108
NACRES:
NB.03
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Długość
12 in.
grubość
20
Powiązane kategorie
Opis ogólny
PTFE syringe tubing with Kel-F Luer hub: A septum to be pierced with these PTFE needles must be punctured with a hollow SS needle. The PTFE needle is then threaded through. After threading, the SS needle is withdrawn, allowing the septum to seal around the PTFE needle.
For 20 ga PTFE use Z126756 (14 ga SS); 18 ga PTFE use Z126764 (13 ga SS); 16 ga PTFE use Z126772 (12 ga SS).
Inne uwagi
Maksymalna temperatura rurki PTFE wynosi 260 °C.
Informacje prawne
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)