Merck
02580
Sigma-Aldrich
O-[(Ethoxycarbonyl)cyanomethylenamino]-N,N,N′,N′-tetramethyluronium tetrafluoroborate
≥98.0% (CHN)
Synonim(y):
N-[[[(1-Cyano-2-ethoxy-2-oxoethylidene)amino]oxy](dimethylamino)methylene]-N-methyl-methanaminium tetrafluoroborate, TOTU
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5O2CC(CN)=NOC[N(CH3)2]=N(CH3)2BF4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (CHN)
przydatność reakcji
reaction type: Coupling Reactions
mp
144-145 °C
145 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
F[B-](F)(F)F.CCOC(=O)\C(=N/O\C(N(C)C)=[N+](/C)C)C#N
InChI
1S/C10H17N4O3.BF4/c1-6-16-9(15)8(7-11)12-17-10(13(2)3)14(4)5;2-1(3,4)5/h6H2,1-5H3;/q+1;-1/b12-8-;
Klucz InChI
FPQVGDGSRVMNMR-JCTPKUEWSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
Watson-Crick pairing of oligonucleotides
Esterification of nucleosides to solid phase supports
Reagent for:
Synthesis of selective integrin avβ3 antagonists
Design and synthesis of double stranded DNA libraries
Preparation of conformationally contrained β-amino acid derivatives
Synthesis and application of methyleneoxy pseudopeptide building blocks
Inne uwagi
New uronium-based coupling reagent for peptide synthesis suitable for critical cases[1]
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1A - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
W. Konig et al. et al.
Proc. 21st Eur. Pept. Symp.: Peptides 1990 null