02228
4-Chloro-1,8-naphthalic anhydride
≥95.0% (T)
Synonim(y):
6-Chloronaphtho[1,8,8a-c,d]pyran-1,3-dione
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥95.0% (T)
mp
202-206 °C (dec.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H5ClO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H
Klucz InChI
UJEUBSWHCGDJQU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)