Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł 1037,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.19
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
229-372-4
MDL number:
1037,00 zł
Cena katalogowa1220,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
95%
form
powder
impurities
1-2% DMF
SMILES string
Nc1ccc2C(=O)OC(=O)c3cccc1c23
InChI
1S/C12H7NO3/c13-9-5-4-8-10-6(9)2-1-3-7(10)11(14)16-12(8)15/h1-5H,13H2
InChI key
QIXHMCMCFSNKOG-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 95% | description 95% | description 95% |
| assay 95% | assay 95% | assay 95% |
| form powder | form powder | form - |
| impurities 1-2% DMF | impurities - | impurities - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 3
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?