Merck
01191
Sigma-Aldrich
N-Acetylhomopiperazine
≥97.0% (GC)
Synonim(y):
1-Acetylhexahydro-1H-1,4-diazepine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H14N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
142.20
Beilstein:
606764
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.510
gęstość
1.077 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)N1CCCNCC1
InChI
1S/C7H14N2O/c1-7(10)9-5-2-3-8-4-6-9/h8H,2-6H2,1H3
Klucz InChI
TWJPZMYNUBAUGA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)