Merck
00400585
(−)-Bornyl acetate
primary reference standard
Synonim(y):
endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H20O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.29
Beilstein:
2502036
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
primary reference standard
ciśnienie pary
0.6 mmHg ( 20 °C)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
HWI
współczynnik refrakcji
n20/D 1.463 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
gęstość
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
Klucz InChI
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Opis ogólny
Wyprodukowane i zakwalifikowane przez HWI pharma services GmbH.
Dokładna zawartość w ilościowym badaniu NMR znajduje się w certyfikacie.
Zastosowanie
Wzorzec odniesienia w analizie ziołowych produktów leczniczych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 - 194.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
85 - 90 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)