Merck
00166
Supelco
Eschka′s Reagent
for sulfur determination in carbon, 38-42% (Mg, complexometric)
Synonim(y):
Magnesium oxide – sodium carbonate 2:1
About This Item
Wzór liniowy:
2MgO · Na2CO3
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116105
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
38-42% (Mg, complexometric)
Formularz
powder
jakość
for sulfur determination in carbon
zanieczyszczenia
magnesium oxide
≤0.0005% total of sulfur (S)
strata
≤0.5% loss on drying, 105 °C
ślady kationów
Ba: ≤10 mg/kg
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Zastosowanie
forensics and toxicology
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].O=[Mg].O=[Mg].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Mg.2Na.2O/c2-1(3)4;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;;;;/q;;;2*+1;;/p-2
Klucz InChI
GANAIKRVCIWEMO-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)