Wstecz
Eschka’s Reagent
Synonim(y):
Magnesium oxide – sodium carbonate 2:1
Wzór liniowy:
2MgO · Na
2
CO
3
Numer CAS:
8007-09-8
Products
Marka
Supelco (1)
Postać fizyczna
Czystość
Poziom jakości
Zastosowanie
Czystość aplikacyjna
Puriss (1)
Puriss P.A. (1)
Filtruj produkty
Showing 1-1 of 1
Porównaj
Numer produktu
Opis
Cennik
00166
Eschka’s Reagent,
for sulfur determination in carbon, 38-42% (Mg, complexometric)