Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
AMAB91361
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-FOXP2 antibody produced in mouse
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, clone CL5310, purified immunoglobulin, buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
CAGH44, SPCH1, TNRC10
Wybierz wielkość
100 μL
2440,00 zł
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μL
2440,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
białko sprzężone
unconjugated
Poziom jakości
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
CL5310, monoclonal
linia produktu
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
Formularz
buffered aqueous glycerol solution
reaktywność gatunkowa
mouse, human
metody
immunofluorescence: 2-10 μg/mL
immunohistochemistry: 1:1000-1:2500
izotyp
IgG1
Ensembl | numer dostępu dla gatunku człowiek
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FOXP2(93986)
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające forkhead box P2
Sekwencja
AQQLVFQQQLLQMQQLQQQHLLSLQRQGLISIPPGQAALPVQSLPQAGLSPAEIQQLWKEVTGVHSMEDNGIKHGGLDLTTNNSSSTTSSNTSKASPPITHHS
Epitop
Wiąże się z epitopem zlokalizowanym w sekwencji peptydowej PQAGLSPAEIQQLWK, jak określono za pomocą nakładających się syntetycznych peptydów.
Zastosowanie
Wszystkie przeciwciała Prestige Antibodies Powered by Atlas Antibodies zostały opracowane i zatwierdzone w ramach projektu Human Protein Atlas (HPA) i w rezultacie są wspierane przez najobszerniejszą charakterystykę w branży. Projekt Human Protein Atlas można podzielić na trzy części: Human Tissue Atlas, Cancer Atlas i Human Cell Atlas. Przeciwciała, które zostały wygenerowane w ramach projektów Atlasu Tkanek i Atlasu Nowotworów, zostały przetestowane za pomocą immunohistochemii na setkach normalnych i chorych tkanek, a dzięki ostatnim wysiłkom projektu Human Cell Atlas, wiele z nich zostało scharakteryzowanych za pomocą immunofluorescencji w celu mapowania ludzkiego proteomu nie tylko na poziomie tkankowym, ale teraz na poziomie subkomórkowym. Obrazy te i zbiór tego ogromnego zestawu danych można obejrzeć na stronie Human Protein Atlas (HPA), klikając łącze Galeria obrazów. Udostępniamy również 4357 protokołów i innych przydatnych informacji.
Cechy i korzyści
4357 to wysoce scharakteryzowane i wszechstronnie zwalidowane przeciwciała z dodatkową korzyścią w postaci wszystkich dostępnych danych dotyczących charakterystyki każdego celu, które są dostępne za pośrednictwem portalu Human Protein Atlas, do którego link znajduje się tuż pod nazwą produktu na górze tej strony. Wyjątkowość i niska reaktywność krzyżowa przeciwciał 4357 z innymi białkami wynika z dokładnego doboru regionów antygenowych, oczyszczania metodą powinowactwa i rygorystycznej selekcji. Kontrole antygenów Prestige są dostępne dla każdego odpowiedniego przeciwciała Prestige i można je znaleźć w sekcji powiązań.
Każde przeciwciało Prestige jest testowane w następujący sposób:
  • Macierz tkankowa IHC 44 normalnych tkanek ludzkich i 20 najczęściej występujących tkanek nowotworowych.
  • Macierz białkowa 364 ludzkich rekombinowanych fragmentów białkowych.
Postać fizyczna
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.2, containing 40% glycerol and 0.02% sodium azide.
Informacje prawne
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lichao Xu et al.
Science advances, 7(1) (2021-02-02)
Proper formation of area identities of the cerebral cortex is crucial for cognitive functions and social behaviors of the brain. It remains largely unknown whether epigenetic mechanisms, including histone methylation, regulate cortical arealization. Here, we removed SETD2, the methyltransferase for
Junbao Wang et al.
Cell discovery, 8(1), 74-74 (2022-08-02)
β-catenin-dependent canonical Wnt signaling plays a plethora of roles in neocortex (Ncx) development, but its function in regulating the abundance of intermediate progenitors (IPs) is elusive. Here we identified neCtnnb1, an evolutionarily conserved cis-regulatory element with typical enhancer features in
Andi Wang et al.
Development (Cambridge, England), 148(22) (2022-01-13)
The production and expansion of intermediate progenitors (IPs) are essential for neocortical neurogenesis during development and over evolution. Here, we have characterized an epigenetic circuit that precisely controls neurogenic programs, particularly properties of IPs, during neocortical development. The circuit comprises