Przejdź do
80599
(−)-α-Pinene
analytical standard
Synonim(y):
(1S,5S)-2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene, (1S,5S)-2-Pinene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
300,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1210,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.23
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39011007
UNSPSC Code:
85151701
EC Number:
232-077-3
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1903790
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
grade
analytical standard
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
optical activity
[α]20/D −50±2°, neat
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.466
bp
156-158 °C (lit.)
density
0.858 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=CC[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m0/s1
InChI key
GRWFGVWFFZKLTI-IUCAKERBSA-N
General description
(−)-α-Pinene is a volatile mono-terpenoid compound, that is found in the resins of pine trees and other conifers. It contains an endocyclic double bond in its structure.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica cannabis cinnamomum echinacea echinacea eucalyptus salvia thymus valeriana
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
274399W290203305715
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
-
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
format
neat
format
-
format
-
format
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300, 400
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
-
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher
grade
-
assay
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
assay
99%
assay
≥97%
assay
99%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (−)-α-Pinene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
88.3 °F
flash_point_c
31.3 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Seinfeld.HJ and Pandis.NS et al.
Atmospheric Chemistry and Physics: From Air Pollution to Climate Change, (3) (2016)
Lim.KT et al.
Edible Medicinal and Non Medicinal Plants: Volume 9, Modified Stems, Roots, Bulbs (2014)
Célia Chenebault et al.
Frontiers in microbiology, 11, 586601-586601 (2020-10-13)
Cyanobacteria, the largest phylum of prokaryotes, perform oxygenic photosynthesis and are regarded as the ancestors of the plant chloroplast and the purveyors of the oxygen and biomass that shaped the biosphere. Nowadays, cyanobacteria are attracting a growing interest in being
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
80599-5ML04061837781766
80599-1ML04061832980393