Kluczowe dokumenty
40-4006
Sigma-Aldrich
Methyl Red − Methylene Blue solution
pH 5.4
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
pH
5.4
Przydatność
for titration
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
55.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
13 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)