Kluczowe dokumenty
37-0490
Sigma-Aldrich
Zinc p-phenolsulfonate octahydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
About This Item
Wzór liniowy:
Zn(HOC6H4SO3)2 · 8H2O
Masa cząsteczkowa:
555.85
Kod UNSPSC:
12352302
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥98.0%
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
temp. przechowywania
15-25°C
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3