Przejdź do
37-0190
Zinc acetate dihydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Zn(CH3COO)2 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
Beilstein/REAXYS Number:
3732513
MDL number:
Assay:
≥99.0%
Grade:
JIS special grade
Form:
solid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
assay
≥99.0%
form
solid
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: zinc
availability
available only in Japan
storage temp.
15-25°C
SMILES string
O.O.CC(=O)O[Zn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
InChI key
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Zinc acetate dihydrate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)