Przejdź do
L110000
Acetonitrile
Synonim(y):
Acetonitrile
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
45 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
41.05
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.03
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-835-2
Beilstein/REAXYS Number:
741857
MDL number:
Bp:
81-82 °C (lit.)
Vapor pressure:
72.8 mmHg ( 20 °C)
7320,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
vapor density
1.41 (vs air)
vapor pressure
72.8 mmHg ( 20 °C)
type
for DNA synthesis
product line
Proligo Reagents
form
liquid
autoignition temp.
973 °F
expl. lim.
16 %
storage condition
dry at room temperature
impurities
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
color
clear
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
solubility
water: soluble (completely)
density
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
format
neat
SMILES string
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
InChI key
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Wash solution, containing anhydrous acetonitrile (water content <30 ppm), is used as the overall wash solvent following each step in the synthesis cycle.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
AX0152110086
description
-
description
anhydrous, Biotechnology, ≥99.9% (GC)
description
ReagentPlus®, 99%
Quality Level
200
Quality Level
300, 200
Quality Level
100
solubility
water: soluble (completely)
solubility
-
solubility
water: soluble(lit.), organic solvents: soluble(lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
16 %
expl. lim.
16 %
expl. lim.
16 %
bp
81-82 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
refractive index
n20/D 1.344 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetonitrile
Piktogramy
FlameExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2.0 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-05-8
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)