Kluczowe dokumenty
30-1650
2,2′-Thiodiethanol
≥99.0%, suitable for amino acid analysis
Synonim(y):
2,2′-Thiobis(ethanol), Bis(2-hydroxyethyl) sulfide, Thiodiethylene glycol, Thiodiglycol
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥99.0%
Postać
liquid
dostępność
available only in Japan
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5215 (lit.)
tw
164-166 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−16 °C (lit.)
gęstość
1.221 g/mL at 25 °C (lit.)
przydatność
suitable for amino acid analysis
ciąg SMILES
OCCSCCO
InChI
1S/C4H10O2S/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
Klucz InChI
YODZTKMDCQEPHD-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
320.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
160 °C