Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 314,00 zł 235,50 zł |
Informacje o tej pozycji
235,50 zł
Cena katalogowa314,00 złZaoszczędź 25%biological source
Mentha spicata L.
Quality Segment
quality
natural
refractive index
n20/D 1.489 (lit.), n20/D 1.50
bp
228 °C (lit.)
density
0.950 g/cm3
storage temp.
2-8°C
General description
Other Notes
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description natural, from Mentha spicata L. | description rectified, FG | description ≥99%, FCC, FG | description natural, 99%, FG |
| biological source Mentha spicata L. | biological source (Mentha cardiaca) | biological source synthetic | biological source - |
| refractive index n20/D 1.50, n20/D 1.489 (lit.) | refractive index n20/D 1.489 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.497 (lit.) |
| bp 228 °C (lit.) | bp 228 °C (lit.) | bp 212 °C (lit.) | bp 227-230 °C (lit.) |
| density 0.950 g/cm3 | density 0.918 g/mL at 25 °C | density 0.89 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.959 g/mL at 25 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
| quality natural | quality - | quality - | quality - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spearmint oil
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?