Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 464,00 zł |
Informacje o tej pozycji
464,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (GC)
potency
3300 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
216 °C/1013 hPa
mp
41-44 °C
transition temp
flash point 101 °C
solubility
490 mg/L
density
0.890 g/cm3 at 20 °C
bulk density
450 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChI key
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 41 °C
Melting range (upper value): ≤ 44 °C
Spec. rotation [α²0/D (c=10 in ethanol): -50.0 - -48.0 °
Identity (IR): passes test
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (GC) | assay - | assay ≥95.0% (GC) | assay 98.0-102.0% |
| Quality Level 200 | Quality Level 500 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| solubility 490 mg/L | solubility 490 mg/L | solubility - | solubility - |
| bp 216 °C/1013 hPa | bp 216 °C/1013 hPa | bp - | bp - |
| density 0.890 g/cm3 at 20 °C | density 0.890 g/cm3 at 20 °C | density - | density - |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (-)-Mentol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup