Kluczowe dokumenty
28-5730
Sulfanilamide
JIS special grade, ≥99.7%
Synonim(y):
p-Aminobenzenesulfonamide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥99.7%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
mp
164-166 °C (lit.)
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Tryb działania
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
Klucz InChI
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?