Merck
28-4440
Sigma-Aldrich
Sodium tetraborate decahydrate
JIS special grade, 99.0-103.0%
Synonim(y):
Borax decahydrate, Sodium borate decahydrate
About This Item
Wzór liniowy:
Na2B4O7 · 10H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
381.37
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
JIS special grade
Próba
99.0-103.0%
Formularz
crystalline
dostępność
available only in Japan
pH
9.2 (10 g/L)
gęstość
1.73 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-]B1Ob2ob([O-])ob(O1)o2
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-7-3-9-2(6)10-4(8-1)11-3;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Klucz InChI
CDMADVZSLOHIFP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Informacje prawne
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Eunice F S Vieira et al.
Biomacromolecules, 9(4), 1195-1199 (2008-03-19)
Oxidized alginate (ADA) and oxidized alginate blended with chitosan (ADA-Chit) were prepared in the presence of borax and CaCl 2, and their interactions with an antifolate drug, pyrimethamine (PYR), have been investigated. Tablets with a mean diameter of 1.2 +/-
Jian-Feng He et al.
Journal of chromatography. A, 1218(24), 3816-3821 (2011-05-14)
The paper presents an on-line transient moving chemical reaction boundary (MCRB) method for simply but efficiently stacking analytes in capillary electrophoresis (CE). The CE technique was developed for a rapid determination of fumaric and maleic acid. Based on the theory
Hasan Turkez
Journal of applied toxicology : JAT, 28(5), 658-664 (2007-11-21)
Titanium dioxide (TiO(2)) is a potential carcinogenic/mutagenic agent although it is used in many areas including medical industries and cosmetics. Boron (as boric acid and borax) has also well-described biological effects and therapeutic benefits. In a previous study, sister-chromatid exchanges
C Cencetti et al.
Carbohydrate polymers, 90(3), 1362-1370 (2012-09-04)
Silver-loaded dressings are designed to provide the same antimicrobial activity of topical silver, with the advantages of a sustained silver release and a reduced number of dressing changes. Moreover, such type of dressing must provide a moist environment, avoiding fiber
Qingzhou Cui et al.
The Analyst, 134(5), 875-880 (2009-04-22)
We developed a photonic crystal sensing method for diol containing species such as carbohydrates based on a poly(vinyl alcohol) (PVA) hydrogel containing an embedded crystalline colloidal array (CCA). The polymerized CCA (PCCA) diffracts visible light. We show that in the