Merck
28-4380
Sigma-Aldrich
Sodium tartrate dibasic dihydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
L-(+)-Tartaric acid disodium salt, Disodium tartrate dihydrate, Sodium tartrate dihydrate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H4Na2O6 · 2H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
230.08
Beilstein:
6121732
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥99.0%
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
pH
7.0-9.0 (20 °C, 50 g/L)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[H]O[H].[H]O[H].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2Na.2H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2/t1-,2-;;;;/m1..../s1
Klucz InChI
FGJLAJMGHXGFDE-DGFHWNFOSA-L
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1