Kluczowe dokumenty
28-4090
Sodium selenite
SAJ first grade, ≥90.0%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
ciśnienie pary
<0.00133 hPa ( 20 °C)
Próba
≥90.0%
Formularz
powder
dostępność
available only in Japan
mp
>350 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3Se/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?