Kluczowe dokumenty
28-3840
Sodium phosphate tribasic dodecahydrate
SAJ first grade, 98.0-102.0%
Synonim(y):
TSP, Trisodium phosphate (tert) dodecahydrate, Trisodium phosphate dodecahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
98.0-102.0%
Formularz
crystalline
dostępność
available only in Japan
pH
13 (25 °C, 190.1 g/L)
gęstość
1.62 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/3Na.H3O4P.12H2O/c;;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q3*+1;;;;;;;;;;;;;/p-3
Klucz InChI
ASTWEMOBIXQPPV-UHFFFAOYSA-K
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?