Kluczowe dokumenty
28-3460
Sodium nitrite
JIS special grade, ≥98.5%
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
ciśnienie pary
<0.000 hPa ( 25 °C)
Próba
≥98.5%
Formularz
solid
temp. samozapłonu
914 °F
dostępność
available only in Japan
pH
9
mp
271 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Na+].[O-]N=O
InChI
1S/HNO2.Na/c2-1-3;/h(H,2,3);/q;+1/p-1
Klucz InChI
LPXPTNMVRIOKMN-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?