Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 277,00 zł |
Informacje o tej pozycji
277,00 zł
feature
ferrule type short
packaging
pkg of 10 ea
manufacturer/tradename
Agilent/HP 5080-8853 (OEM)
I.D.
0.5 mm
compatibility
0.32 mm Column I.D.
General description
Characteristics: Seals at one-quarter turn past fingertight. Maximum sealing surface contact, reduced risk of column contamination at installation.
Material Composition: flexible graphite
Maximum Temperature: 450 °C
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description I.D. 0.5 mm, 0.32 mm Column I.D., pkg of 10 ea | description I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D., pkg of 10 ea | description I.D. 0.4 mm, 0.10-0.25 mm Column I.D., pkg of 10 ea | description pkg of 50 ea, I.D. 0.8 mm, 0.53 mm Column I.D. |
| I.D. 0.5 mm | I.D. 0.8 mm | I.D. 0.4 mm | I.D. 0.8 mm |
| compatibility 0.32 mm Column I.D. | compatibility 0.53 mm Column I.D. | compatibility 0.10-0.25 mm Column I.D. | compatibility 0.53 mm Column I.D. |
| manufacturer/tradename Agilent/HP 5080-8853 (OEM) | manufacturer/tradename Agilent/HP 500-2118 (OEM) | manufacturer/tradename Agilent/HP 500-2114 (OEM) | manufacturer/tradename Agilent/HP 500-2118 (OEM) |
| feature ferrule type short | feature ferrule type short | feature ferrule type short | feature ferrule type short |
| packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 10 ea | packaging pkg of 50 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Supeltex M-4 Capillary Ferrule, Short Design
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?