Przejdź do
28-3330
Sodium periodate
JIS special grade, 99.5-100.3%
Synonim(y):
Sodium (meta)periodate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NaIO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.89
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
EC Number:
232-197-6
MDL number:
Assay:
99.5-100.3%
Grade:
JIS special grade
Form:
crystalline
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
JIS special grade
assay
99.5-100.3%
form
crystalline
reaction suitability
reagent type: oxidant
availability
available only in Japan
pH
3.5-5.5 (25 °C, 107 g/L)
mp
300 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
[Na+].[O-]I(=O)(=O)=O
InChI
1S/HIO4.Na/c2-1(3,4)5;/h(H,2,3,4,5);/q;+1/p-1
InChI key
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Sodium periodate
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1C - STOT RE 1
target_organs
thymus gland
Klasa składowania
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)