Merck
28-3040
Sigma-Aldrich
Sodium hydroxide solution
0.1 M
About This Item
Wzór liniowy:
NaOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
40.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
reagent
ciśnienie pary
3 mmHg ( 37 °C)
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
stężenie
0.1 M
1/10 N
gęstość
1 g/cm3 at 20 °C
ciąg SMILES
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
Klucz InChI
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
  • Rozkład nadtlenobenzoesanu sodu wroztworze wodorotlenku sodu...: W niniejszej pracy zbadano proces rozkładu nadtlenobenzoesanu sodu w roztworze wodorotlenku sodu. Badania zapewniają szczegółowy wgląd w zachodzące reakcje chemiczne i kinetykę, które są niezbędne do zrozumienia stabilności i reaktywności związków nadtlenowych w roztworach alkalicznych (Tetrahedron, 1970).
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Met. Corr. 1
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Virginie Mariot et al.
Annals of neurology, 78(3), 387-400 (2015-05-29)
Facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD) is linked to either contraction of D4Z4 repeats on chromosome 4 or to mutations in the SMCHD1 gene, both of which result in the aberrant expression of the transcription factor DUX4. However, it is still difficult
Konstantinos A Polyzos et al.
Cardiovascular research, 106(2), 295-302 (2015-03-10)
Atherosclerosis is a chronic inflammatory disease that is initiated by the retention and accumulation of low-density lipoprotein in the artery, leading to maladaptive response of cells from the immune system and vessel wall. Strong evidence implicates indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO), the
C Berger et al.
Human reproduction (Oxford, England), 30(4), 800-811 (2015-03-06)
Does ulipristal acetate (UPA) used for emergency contraception (EC) interfere with the human embryo implantation process? UPA, at the dosage used for EC, does not affect human embryo implantation process, in vitro. A single pre-ovulatory dose of UPA (30 mg)
Jesper Hjortnaes et al.
Advanced healthcare materials, 4(1), 121-130 (2014-06-25)
Three dimensional (3D) hydrogel platforms are powerful tools, providing controllable, physiologically relevant microenvironments that could aid in understanding how various environmental factors direct valvular interstitial cell (VIC) phenotype. Continuous activation of VICs and their transformation from quiescent fibroblast to activated
Richard J Travers et al.
Blood, 124(22), 3183-3190 (2014-09-10)
Polyphosphate (polyP) is secreted by activated platelets and has been shown to contribute to thrombosis, suggesting that it could be a novel antithrombotic target. Previously reported polyP inhibitors based on polycationic substances, such as polyethylenimine, polyamidoamine dendrimers, and polymyxin B
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?