Kluczowe dokumenty
28-1840
Sodium benzoate
SAJ first grade, ≥98.5%
Synonim(y):
Benzoic acid sodium salt
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
SAJ first grade
ciśnienie pary
<0.01 hPa ( 20 °C)
Próba
≥98.5%
Postać
solid
dostępność
available only in Japan
pH
7.0-8.5 (25 °C, 144.1 g/L)
mp
>300 °C (lit.)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Na+].[O-]C(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C7H6O2.Na/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);/q;+1/p-1
Klucz InChI
WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1