Merck
28-1450
Sigma-Aldrich
Silver sulfate
SAJ first grade, ≥99.0%
Synonim(y):
Sulfuric acid disilver(I) salt
About This Item
Wzór liniowy:
Ag2SO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
311.80
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba:
≥99.0%
klasa czystości:
SAJ first grade
Formularz:
solid
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
≥99.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
mp
652 °C (lit.)
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
[Ag+].[Ag+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ag.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
YPNVIBVEFVRZPJ-UHFFFAOYSA-L
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)