Merck
27-0519
Sigma-Aldrich
Rongalit® dihydrate
SAJ first grade, 96.0-103.0%
Synonim(y):
Sodium hydroxymethanesulfinate hydrate, Hydroxymethanesulfinic acid sodium salt, Rongalit®, Sodium formaldehyde sulfoxylate hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2SO2Na·xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.09 (anhydrous basis)
Beilstein:
3630814
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
SAJ first grade
Próba
96.0-103.0%
Formularz
powder
dostępność
available only in Japan
pH
9.5-10.5
mp
~120 °C (dec.)
ciąg SMILES
O.[Na+].OCS([O-])=O
InChI
1S/CH4O3S.Na.H2O/c2-1-5(3)4;;/h2H,1H2,(H,3,4);;1H2/q;+1;/p-1
Klucz InChI
ZKODLPLYXXUCHB-UHFFFAOYSA-M
Informacje prawne
Rongalit is a registered trademark of BASF SE
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Muta. 2 - Repr. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S V Makarov et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 367(2), 289-296 (1999-07-09)
Sodium hydroxymethanesulfinate, (HOCH2SO2Na, HMS) is relatively stable in aqueous alkaline environments, but rapidly decomposes in acidic medium to give a variety of products that include sulfur dioxide. A detailed kinetic and mechanistic study of the decomposition of HMS in slightly