Merck
24-5650
Sigma-Aldrich
Potassium tartrate dibasic hemihydrate
JIS special grade, ≥99.0%
Synonim(y):
L-(+)-Tartaric acid dipotassium salt, Dipotassium tartrate hemihydrate
About This Item
Wzór liniowy:
KOOC(CHOH)2COOK · 0.5H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.28
Beilstein:
6121656
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥99.0%
Postać
crystalline
dostępność
available only in Japan
pH
7.0-8.5 (25 °C, 235.3 g/L)
ciąg SMILES
O.[K+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.2K.H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t1-,2-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
BUCMCXRUIRJPKS-QXMMYYGRSA-L
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3