Kluczowe dokumenty
24-5570
Sigma-Aldrich
Potassium stearate
CP
Synonim(y):
Octadecanoic acid potassium salt, Stearic acid potassium salt
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16COOK
Masa cząsteczkowa:
322.57
Kod UNSPSC:
12352300
klasa czystości
CP
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
temp. przechowywania
15-25°C
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gerardo Alvarez-Rivera et al.
Journal of chromatography. A, 1440, 37-44 (2016-03-08)
The stability and photochemical transformations of cosmetic preservatives in topical applications exposed to UV-light is a serious but poorly understood problem. In this study, a high throughput extraction and selective method based on pressurized liquid extraction (PLE) coupled to gas