Kluczowe dokumenty
24-4110
Potassium bisulfate
JIS special grade, ≥98.0%
Synonim(y):
Potassium hydrogen sulfate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
JIS special grade
Próba
≥98.0%
Formularz
solid
dostępność
available only in Japan
mp
214 °C (lit.)
gęstość
2.32 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[K+].OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/K.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
CHKVPAROMQMJNQ-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?