Kluczowe dokumenty
23-0725
Sigma-Aldrich
Orcein acetate stain solution
About This Item
Kod UNSPSC:
12000000
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Przydatność
nuclear staining
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)