Kluczowe dokumenty
19-1190
Sigma-Aldrich
Roztwór barwiący May-Gruenwalda
Synonim(y):
May-Grünwald Stain
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Formularz:
liquid
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
liquid
dostępność
available only in Japan
temp. przechowywania
15-25°C
Zastosowanie
For use in the differential staining of cellular elements of blood
Uwaga dotycząca przygotowania
Prepared with non-polychromed (non-oxidized) methylene blue and eosin Y.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
12 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)